Learn More
Abnova™ CREB3L1-Splicing-FISH-Sonde
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung von Genspaltungen mit Fluoreszenz-in-Situ Hybridisierungstechnik.
Marke: Abnova™ FS0049.100uL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Spezifikation
Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle) | |
100 µl | |
CREB3L1 | |
Flüssig | |
cAMP-reaktives Element-Bindungsprotein 3-ähnlich 1 |
DNA/RNA | |
Bei 4 °C in Dunkelheit aufbewahren | |
90993 | |
OASIS |