Learn More
CREB5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 14196-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16882724
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The product of this gene belongs to the CRE (cAMP response element)-binding protein family. Members of this family contain zinc-finger and bZIP DNA-binding domains. The encoded protein specifically binds to CRE as a homodimer or a heterodimer with c-Jun or CRE-BP1, and functions as a CRE-dependent trans-activator. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified.
Spezifikation
Spezifikation
CREB5
Polyclonal
Unconjugated
CREB5
CRE BPA, CREB 5, CREB5, CREBPA
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
231991, 500131, 9586
-20°C
Liquid
Western Blot
0.39 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q02930, Q8K1L0
Creb5
CREB5 Fusion Protein Ag5399
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat