Learn More
Skytec Crest Grip Handschuhe
Beschreibung
- Genium™ ist eine umweltfreundliche Einlage, deren Inhaltsstoffe zu einem Drittel aus nachhaltigen Quellen stammen und deren Herstellung 30 % weniger Energie benötigt.
- Knistereffekt auf einem Nitrilschaum, der unter allen Bedingungen hervorragenden Halt bietet
- Dehnbarkeit und Rückstellvermögen sind etwa 2-3 Mal höher als bei Nylon.
- Hervorragende Abriebfestigkeit bis zu 18.000 Zyklen
- Keine Partikelabgabe
- Superweiches Futter
- Anatomisch geformt und feuchtigkeitsableitend für optimalen Tragekomfort
- Sanitized™ Die antimikrobielle Ausrüstung sorgt für zusätzliche Frische.
- Leichter Hitzeschutz bis 100 °C für kurze Zeit
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 3 |
| Zertifizierung/Konformität | CE CAT II |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN388, EN420, EN 407 |
| Chlorinated | Nein |
| Beschichteter Bereich | Handfläche |
| Bauweise | Strick |
| Coating Material | Nitrilschaum |
| Farbe | Rot, Schwarz |
| Oberflächenbehandlung außen | Teilweise texturiert |
| Hand | Spezifisch |
| Mehr anzeigen |