Learn More
Skytec Crest Grip Handschuhe
Artikelnummer. 17861674
Change view
Click to view available options
Größe:
7 Small, Klein
8,Medium, Medium
9, Large, Groß
10,X- Groß, Extragroß
11,2X-Large, 2XL
Packungsgröße:
10 Paare
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17861674 7 Small, Klein 10 Paare
17801684 8,Medium, Medium 10 Paare
17831664 9, Large, Groß 10 Paare
17891644 10,X- Groß, Extragroß 10 Paare
17821674 11,2X-Large, 2XL 10 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17861674 Lieferant Skytec Lieferanten-Nr. SKG00019HD
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Crest Grip Handschuhe verfügen über ein ultraleichtes Futter mit einer innovativen Beschichtung, die für hervorragenden Halt und Abriebfestigkeit sorgt.
  • Genium™ ist eine umweltfreundliche Einlage, deren Inhaltsstoffe zu einem Drittel aus nachhaltigen Quellen stammen und deren Herstellung 30 % weniger Energie benötigt.
  • Knistereffekt auf einem Nitrilschaum, der unter allen Bedingungen hervorragenden Halt bietet
  • Dehnbarkeit und Rückstellvermögen sind etwa 2-3 Mal höher als bei Nylon.
  • Hervorragende Abriebfestigkeit bis zu 18.000 Zyklen
  • Keine Partikelabgabe
  • Superweiches Futter
  • Anatomisch geformt und feuchtigkeitsableitend für optimalen Tragekomfort
  • Sanitized™ Die antimikrobielle Ausrüstung sorgt für zusätzliche Frische.
  • Leichter Hitzeschutz bis 100 °C für kurze Zeit
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 3
Zertifizierung/Konformität CE CAT II
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN388, EN420, EN 407
Chlorinated Nein
Beschichteter Bereich Handfläche
Bauweise Strick
Coating Material Nitrilschaum
Farbe Rot, Schwarz
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Hand Spezifisch
Latex Free Nein
Material Nitrilschaum, Nylon, Spandex
Produkttyp Grip-Handschuh
Größe 7 Small, Klein
Art der Handschuhstulpe Elastisch
Durchstechfestigkeit ANSI/ISEA 105-16 Stufe 2
Beständig gegen Abrieb, Einstiche
Daumenform Gerade