Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cresyl Violet Perchlorat, 98 %
Catalog Number 10539472
128.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cresyl violet perchlorate
Schmelzpunkt 331.0°C to 333.0°C
Namenshinweis 98%
CAS 41830-80-2
Prozentgehaltsbereich 98%
Summenformel C16H12ClN3O5
Max. Fluoreszenz 615nm (in methanol)
MDL-Nummer MFCD00012671
Synonym Oxazine 9 perchlorate
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
InChI-Schlüssel HLHUTAPXZITNPJ-UHFFFAOYSA-N
Infrarotspektrum Echt
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=N)C=C3C2=NC4=C(O3)C=C(C=C4)N.OCl(=O)(=O)=O
IUPAC-Name 5-Iminobenzo[a]Phenoxazin-9-Amin;Perchlorsäure
Molekulargewicht (g/mol) 361.738
PubChem CID 621529
Lambda max. 593nm (in methanol)
Formelmasse 361.73
Reinheit (%) 98%
Güte Rein
Molarer Absorptionskoeffizient 68000L/(mole.cm) (lambda max.)
Verpackung Glasflasche
Eignung (for use as a laser dye) passes
UV-VIS 98.5% min. (on dry substance)
Farbe Grün
Menge 500 mg
Physikalische Form Pulver