Beschreibung
Chromatographiefläschchen können anhand von Größe und Oberfläche (Gewinde-, Bördel-, Schnappverschluss) unterschieden werden. Sie sind in klarem oder bernsteinfarbenem Glas sowie mit und ohne Beschriftungsfeld erhältlich. Die gebräuchlichsten Größen für Flüssigchromatographiefläschchen sind 12 x 32 mm und 15 x 45 mm. Je nach Ressource werden die 12x32-mm-Fläschchen auch als 1,5-ml-, 1,8-ml- oder 2,0-ml-Fläschchen bezeichnet.
- Fläschchen mit Bördelverschluss bieten eine hervorragende Abdichtung für die langfristige Lagerung von Proben und Analysen mit hochflüchtigen Lösungsmitteln.
- Die 40 % größere Öffnung verbessert den Zugriff auf die Probe und verringert das Risiko einer Beschädigung der Autosampler-Nadel.
- Verpackt in wiederverschließbaren, manipulationssicheren PP-Kästen zum Schutz vor Kontamination während des Transports und der Lagerung
- Optionaler weißer Keramik-Beschriftungsfeld und Füllmarkierungen zur einfachen Kennzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Bernstein |
| Außendurchmesser (metrisch) | 11,6 mm |
| Material | Borosilikatglas (5.1) |
| Volumen (metrisch) | 1,5 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC), Gaschromatographie (GC) |
| Menge | 100 |
| Dicke (metrisch) | 0,9 mm |
| Verschlussgröße | Gehäuse ND11 |
| Marking Spot | Ja |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Mehr anzeigen |