Learn More
Crisaborole, TRC
Artikelnummer. 30389228
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30389228 25 mg
30395965 250 mg
30408158 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30389228 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH94792825MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 906673-24-3
Summenformel C14H10BNO3
Molekulargewicht (g/mol) 251.05
Synonym ,4-((1-Hydroxy-1,3-dihydrobenzo[c][1,2]oxaborol-5-yl)oxy)benzonitrile, 4-[(1,3-Dihydro-1-hydroxy-2,1-benzoxaborol-5-yl)oxy]benzonitrile, 5-(4-Cyanophenoxy)-1,3-dihydro-1-hydroxy-[2,1]-benzoxaborole, 5-(4-Cyanophenoxy)-2,3-dihydro-1-hydroxy-2,1-benzoxaborole, AN2728
IUPAC-Name 4-[(1-hydroxy-3H-2,1-benzoxaborol-5-yl)oxy]benzonitrile
SMILES OB1OCc2cc(Oc3ccc(cc3)C#N)ccc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Crisaborole
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H10BNO3/c16-8-10-1-3-12(4-2-10)19-13-5-6-14-11(7-13)9-18-15(14)17/h1-7,17H,9H2
Formelmasse 251.0754