Learn More
CRISPR-Cas9 Antibody (6G12), Biotin, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18290681 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18290681 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18290681 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP252398B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
CRISPR-Cas9 Monoclonal specifically detects CRISPR-Cas9 in Bacteria samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CRISPR-Cas9
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon 6G12
Konjugat Biotin
Verdünnung Western Blot, Simple Western, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Zusammensetzung PBS with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias Cas9, CRISPR, CRISPR-associated protein 9 nuclease
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant C-terminal fragment of S.pyogenes CRISPR/Cas9. [UniProt# Q99ZW2]
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Gene Editing, Gene Knockouts, Gene Therapy
Primär oder sekundär Primary
Testspezifität This CRISPR-Cas9 antibody (6G12) - C-terminus is specific to Cas9 from Streptococcus pyogene.
Zielspezies Bacteria
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ