Learn More
CRISPR-Cas9 Antibody (6G12) - C-terminus - BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18232560 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18232560 0.025 mL -
18095476 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18232560 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP252398SS
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
CRISPR-Cas9 Monoclonal specifically detects CRISPR-Cas9 in Bacteria samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Chromatin Immunoprecipitation, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CRISPR-Cas9
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, ChIP Assay
Klassifikation Monoclonal
Klon 6G12
Konzentration 1.0 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:1000, Simple Western 10-20 ug/ml, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:500, Immunoprecipitation, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP)
Zusammensetzung PBS with 0.02% Sodium Azide
Gen-Alias Cas9, CRISPR, CRISPR-associated protein 9 nuclease, SpyCas9
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant C-terminal fragment of S.pyogenes CRISPR/Cas9. [UniProt# Q99ZW2]
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.025 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Gene Editing, Gene Knockouts, Gene Therapy
Primär oder sekundär Primary
Testspezifität Cas9 from Streptococcus pyogene.
Zielspezies Bacteria
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1 κ