Beschreibung
CRISPR-Cas9 Monoclonal specifically detects CRISPR-Cas9 in Bacteria samples. It is validated for Western Blot, Simple Western.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CRISPR-Cas9 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 6G12 |
| Konjugat | HRP |
| Verdünnung | Western Blot, Simple Western |
| Zusammensetzung | PBS with No Preservative |
| Gen-Alias | Cas9, CRISPR, CRISPR-associated protein 9 nuclease |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Recombinant C-terminal fragment of S.pyogenes CRISPR/Cas9. [UniProt# Q99ZW2] |
| Mehr anzeigen |