Learn More
CRISPR-Cas9 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18266904 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
25 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18266904 0.025 mg 25 Mikrogramm
18268791 0.1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18266904 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP266379SS
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
CRISPR-Cas9 Polyclonal specifically detects CRISPR-Cas9 in Bacteria samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CRISPR-Cas9
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1.0mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 2μg/ml
Zusammensetzung PBS with 0.02% Sodium Azide
Gen-Alias Cas9, CRISPR, CRISPR-associated protein 9 nuclease
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Full length S. pyogenes Cas9 protein [UniProt Q99ZW2]
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.025 mg
Forschungsgebiet Gene Editing, Gene Knockouts, Gene Therapy
Primär oder sekundär Primary
Testspezifität Cas9 protein from Streptococcus pyogene serotype M1.
Zielspezies Bacteria
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG