missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CRISPR-Cas9 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18762687
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18762687 25 μg 25 Mikrogramm
18734337 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18762687 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. MAB10252SP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CRISPR-Cas9 Monoclonal specifically detects CRISPR-Cas9 in Multi-Species samples. It is validated for Western Blot, Simple Western.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CRISPR-Cas9
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 1013816
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 2 μg/mL, Simple Western 20 μg/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 µm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 µm filtered solution in PBS.
Gen-Zugriffsnummer Q99ZW2
Gen-Alias Cas9, CRISPR, CRISPR/Cas9, CRISPR-associated endonuclease Cas9/Csn1, CRISPR-associated protein 9 nuclease, CRISPR-Cas9/Csn1, csn1, SPy_1046, SPy1046, SpyCas9
Wirtsspezies Mouse
Immunogen E. coli-derived Cas9, Asp2-Asp1368, Accession # Q99ZW2
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 901176
Testspezifität Detects Cas9 in direct ELISAs and Western blots.
Rekonstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Multi-species
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.