missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CRISPR-Cas9 Antibody (SR1104), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18699284 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18699284 50 μg 50 Mikroliter
18634644 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18699284 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP32173250ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

CRISPR-Cas9 Monoclonal antibody specifically detects CRISPR-Cas9 in S. aureus samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CRISPR-Cas9
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Klassifikation Monoclonal
Klon SR1104
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:1000-1:5000, Flow Cytometry 1:50, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:30
Zusammensetzung PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Gen-Alias Cas9, CRISPR, CRISPR-associated protein 9 nuclease
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from CRISPR-Cas9 (Uniprot #: J7RUA5)
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Gene Editing, Gene Knockouts, Gene Therapy
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 901176
Zielspezies S. aureus
Inhalt und Lagerung Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.