Learn More
Tocris Bioscience™ Crizotinib
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18025362
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18025362 10 mg 10 Milligramm
18024152 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18025362 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 4368/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent c-MET/ALK inhibitor
Potent inhibitor of c-MET and anaplastic lymphoma kinase (ALK) (cell IC50 values are 8.0 and 20 nM respectively). Selective for c-MET and ALK against >120 different kinases. Displays antitumor efficacy in multiple tumor models; inhibits c-MET-dependent proliferation, migration and invasion of human tumor cells in vitro. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 877399-52-5
Summenformel C21H22Cl2FN5O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Crizotinib
Prozentgehaltsbereich >99%
Menge 10 mg
Formelmasse 450.34
Molekulargewicht 450.34