Learn More
Cromolyn-Natriumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Cromolyn sodium salt is used as a mast cell stabilizer that prevents release of histamine and other pro-inflammatory mediators from mast cells. Cromolyn sodium salt is used as a chemopreventive and an anti-inflammatory agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cromolyn-Natriumsalz wird als Mastzellstabilisator verwendet, der die Freisetzung von Histamin und anderen proinflammatorischen Mediatoren aus Mastzellen verhindert. Cromolyn Natriumsalz wird als chemopräventive und entzündungshemmende Substanz verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser zu100 mg/ml
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Cromolyn-Natriumsalz wird als Mastzellstabilisator verwendet, der die Freisetzung von Histamin und anderen proinflammatorischen Mediatoren aus Mastzellen verhindert. Cromolyn Natriumsalz wird als chemopräventive und entzündungshemmende Substanz verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser zu100 mg/ml
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cromolyn sodium salt |
Farbe | Weiß bis gelb |
Menge | 1 g |
Merck Index | 14,2590 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water to 100mg/ml |
IUPAC-Name | disodium 5-{3-[(2-carboxylato-4-oxo-4H-chromen-5-yl)oxy]-2-hydroxypropoxy}-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylate |
Formelmasse | 512.33 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Pulver |