Learn More
Crotonaldehyd-2,4-Dinitrophenylhydrazon-3,5,6-d3, CDN
Artikelnummer. 30317033
Change view
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30317033 0.005 g 0.01 Gramm
30312179 0.01 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30317033 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND76040.005G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Crotonaldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone-d3
CAS 259824-64-1
Summenformel C10 D3 H7 N4 O4
Menge 0.005 g
Synonym 2-Butenal, (4,6-dinitrophenyl-2,3,5-d3)hydrazone (9 CI), 2-Butenal (2,4-dinitrophenyl-3,5,6-d3)hydrazone, Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone-d3, Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone-D3 (phenyl-D3)
InChI-Formel InChI=1 S/C10H10N4O4/c1-2-3-6-11-12-9-5-4-8(13(15)16)7-10(9)14(17)18/h2-7,12 H,1H3/b3-2+,11-6+/i4D,5 D,7 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c(c1N\N=C\C=C\C)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name N-[(E)-[(E)-but-2-enyliden]amino]-2,3,5-trideuterio-4,6-dinitroanilin
Molekulargewicht (g/mol) 253.229
Formelmasse 253.089 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity