missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CRP1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16393565
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16393565 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16393565 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA586703

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Purity is > 95% by SDS-PAGE.

This gene encodes a member of the cysteine-rich protein (CSRP) family. This gene family includes a group of LIM domain proteins, which may be involved in regulatory processes important for development and cellular differentiation. The LIM/double zinc-finger motif found in this gene product occurs in proteins with critical functions in gene regulation, cell growth, and somatic differentiation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CRP1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen CSRP1
Gen-Zugriffsnummer P21291, P47875, P97315
Gen-Alias AA408841; AA959891; AW545626; CRP; CRP1; CSRP; Csrp 1; Csrp1; CYRP; cysteine and glycine rich protein 1; cysteine and glycine-rich protein 1; cysteine rich protein 1; cysteine-rich protein 1; D1S181E; Epididymis luminal protein 141; epididymis secretory protein Li 286; HEL141; HEL-141; HEL-S-286; LIM-domain protein
Gensymbole CSRP1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic peptide, corresponding to amino acids 88-133 of Human CSRP1.
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 13007, 1465, 29276
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.