missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ CRTC3 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB3110), Invitrogen™
Beschreibung
The protein encoded by this gene has similarity to a yeast protein. It seems to be part of a peripheral membrane protein complex localized on cis/medial Golgi cisternae where it may participate in tethering intra-Golgi transport vesicles.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CRTC3 |
| Anwendungen | Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Klassifikation | Recombinant Monoclonal |
| Klon | 23GB3110 |
| Konzentration | 0.5 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 |
| Gen | Crtc3 |
| Gen-Zugriffsnummer | Q6UUV7, Q91X84 |
| Gen-Alias | 2610312F20Rik; 6332415K15Rik; AI429792; BC011210; CREB regulated transcription coactivator 3; CREB-regulated transcription coactivator 3; Crtc3; RGD1309666; TORC3; TORC-3; transducer of CREB protein 3; transducer of regulated cAMP response element-binding protein (CREB) 3; transducer of regulated cAMP response element-binding protein 3; transducer of regulated CREB protein 3 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?