Learn More
Schneider Gerd™ Tiegelzange
8.00 € - 30.00 €
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Oberflächenbeschichtung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Oberflächenbeschichtung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10777085
|
Schneider Gerd™
8405 |
500 mm | Keine |
30.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10204694
|
Schneider Gerd™
8402 |
250 mm | Keine |
10.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10234504
|
Schneider Gerd™
8404 |
400 mm | Keine |
23.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10776895
|
Schneider Gerd™
8403 |
300 mm | Keine |
8.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10411494
|
Schneider Gerd™
8401 |
220 mm | Keine |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10071234
|
Schneider Gerd™
9402 |
250 mm | PTFE |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Spezifikation
Tiegelzange |