Beschreibung
- Das CRVpro Starterpaket enthält:
- Ölnebelabscheider AKD 16
- 2-Wege-Kugelventil
- Schlauchverbinder DN 16KF-10/8 mm
- Vakuumschlauch (1,5 m)
- Ölwechselsatz
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | CRVpro mit Ölnebelabscheider AKD 16, 2-Wege-Kugelventil, Schlauchanschluss, Vakuumschlauch (1,5 m), Ölwechselsatz |
| Modell | CRVpro 8 |
| Pumpentyp | Drehschieber-Vakuumpumpe |