missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KGW Isotherm™ Kryobox für ARPEGE Flüssigstickstoffbehälter

Artikelnummer. 15746245
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
2 ml-Fläschchen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen
15746245 2 ml-Fläschchen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15746245 Lieferant KGW Isotherm™ Lieferanten-Nr. 2654

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Fasst bis zu100 Fläschchen für die Kryoragerung. KGW-Isotherm Cryo Box für ARPEGE Flüssigstickstoffbehälter sind 133 x 133 mm große Boxen, die 100 2 ml-Fläschchen aufnehmen können. Jede Box passt sicher auf ein einzelnes ARPEGE-Lagerregal; für die Verwendung in Behältern vom Typ A70–A170.

ARPEGE Flüssigstickstoffbehälter sind leichte kryogene Aluminiumgefäße für die Lagerung von Flüssigkeiten mit integrierter Statusanzeige und Computer-/Serverüberwachung.

  • Aluminiumbehälter mit Verbundwerkstoffen im Halsbereich
  • Geringes Gewicht für einfache Handhabung
  • Super-isolierende Folie im Vakuumraum
  • Niedrige Verdampfungsrate
  • Füllstand- und Temperaturanzeige, digital
  • Server-Option-Verbindung: 4-20 mA- oder RS485-Ausgang und MEMO-Rückverfolgbarkeit
  • Lieferumfang: Griff, Sicherheitsvakuumventil

Spezifikation

Form Quadratisch
Typ Kryo-Aufbewahrungsbox
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kryolagerung von Flüssigkeiten
Zur Verwendung mit (Geräte) ARPEGE A70, A110, A140 oder A170 Flüssigstickstoffbehälter und -gestelle
Aufnahmevermögen 2 ml-Fläschchen
Produktlinie ARPEGE
Abmessungen (L x B) 133 mm x 133 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.