Learn More
Tempshield™ Cryo-Industrial Stulpenhandschuhe aus Stoff
Catalog Number p-8011050
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
Die Tempshield™ Cryo-Industrial™ Stulpenhandschuhe aus Gewebe schützen Ihre Hände und Arme bei der Arbeit in gefährlichen, extrem kalten Umgebungen.
  • Langlebige industrielle Sicherheitshandschuhe zum Schutz von Händen und Armen bei der Arbeit in gefährlichen, extrem kalten Umgebungen bei Schwerlastanwendungen
  • Entwickelt für einen hohen thermischen Schutz, eine hohe Abriebfestigkeit, Flexibilität und Fingerfertigkeit
  • Hergestellt aus mehrschichtigen, hochmodernen Materialien
  • Entwickelt, um Feuchtigkeit abzuleiten, für Komfort bei der Verwendung über längere Zeiträume
  • Nicht für das eigentliche Eintauchen in Flüssigstickstoff oder andere kryogene Flüssigkeiten vorgesehen
Farbe Blue
Material Gewebe
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Kryogene Stulpenhandschuhe
Größe Mittel
Sterilität Nicht steril
Länge (metrisch) 430 bis 475 mm