Learn More
Greiner Bio-One Cryo.s Kryoröhrchen mit Außengewinde
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10440951
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 mL
4 mL
Verschlussfarbe:
Blau
Gelb
Grün
Naturfarben
Rot
Packungsgröße:
300 Stück
500 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussfarbe unitSize
10440951 2 mL Blau 500 Stück
10593991 2 mL Grün 500 Stück
10309530 2 mL Gelb 500 Stück
10552681 4 mL Grün 300 Stück
10094420 2 mL Naturfarben 500 Stück
10369620 2 mL Rot 500 Stück
10635561 4 mL Rot 300 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10440951 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 126279
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Hergestellt mit hochwertigem Polypropylen für Festigkeit und hohe thermische Beständigkeit. Greiner BioONE™ Cryo.s Kryoröhrchen mit Außengewinden halten einem Temperaturbereich von –196 bis +100 °C stand.
  • Frei von nachweisbarer humaner DNA, Endotoxinen, DNase und RNase
  • Steril, pyrogenfrei, nicht zytotoxisch,  enthält keine Schwermetalle
  • CE-Kennzeichnung  (CE/IVD)
  • Als Sicherheitsvorkehrung Cryo.s sollte in einem Gefrierschrank oder ausschließlich in der Gasphase über flüssigem Stickstoff gelagert werden.
  • Geeignet für den Versand per Flugzeug
  • Mit weißem, kratzfestem Schreibbereich
  • 150 Einsätze pro Karton (für zusätzliche Beschriftung auf der Kappe)
  • Geeignet für die Lagerung bei -20 °C, -80 °C und in der Dampfphase von LN2
  • Mehrere Deckelfarben und Arbeitsvolumen
  • Ultrareines medizinisches Wasser, USP Polypropylen der Klasse VI, zertifiziert ohne auslaugbare Stoffe
  • Zubehör für Lagerboxen und Arbeitsgestelle erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Röhrchen für Kryolagerung
Verschlussfarbe Blau
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 2 mL
Bodenform Rund (Sternenfuß)
Material Polypropylen
Enthält Weißer Schreibbereich; Deckeleinsätze zur Beschriftung
Temperaturbereich (metrisch) -196 °C bis +100 °C
Sterilität Steril
Graduated Ja
Verschlussmaterial HDPE