Learn More
Greiner Bio-One Cryo.s™ 2 ml-Röhrchen aus Polypropylen mit Rundboden und Schraubverschluss mit Außengewinde
Geeignet für die Lagerung von Zellkulturen, Gewebeproben, mikrobiologischen Proben, Proben von menschlichem oder tierischem Gewebe sowie von Antikörper-, RNA-, DNA- und Proteinproben.
Marke: Greiner Bio-One 126261
Weitere Details : Netto-Gewicht : 20.00000kg
Beschreibung
- Mit Star Standfläche
- Ohne Schreibbereich für ID
- Steril
- Nicht-pyrogenisch und nicht-toxisch
- Inklusive 150 weißen Kappeneinsätzen
- Polyethylenhülle
- Durchm. x Höhe: 12.4 x 47 mm
Spezifikation
Röhrchen für Kryolagerung | |
Naturfarben | |
Rund | |
Außengewinde | |
47 mm | |
Steril |
12,4 mm | |
2 mL | |
Polypropylen | |
Star Standfläche, 150 weiße Deckeleinlagen | |
Schachtel aus Polyethylen | |
Schraubgewinde |