Learn More
SPEX Certiprep™ Kryo-Mahlfläschchenpaket
Das Fläschchenset ist für das Mahlen von harten Proben wie Knochen und Pflanzenmaterial bei Raumtemperatur mit dem Geno/Grinder konzipiert
Marke: SPEX Certiprep™ 2255
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Ein vollständiges Fläschchen besteht aus 2 Endstopfen, einem Polycarbonat-Zylinder und 2 Mahlkugeln aus Edelstahl 1/2” (12,7 mm).
- Fläschchen werden in Sets zu 4 Stück verkauft.
- Bis zu 16 Fläschchen können gleichzeitig betrieben werden
- Mittelzylinder aus Polycarbonat können einmal verwendet oder mit heißem Wasser bzw. Reinigungsmittel oder RNase/DNase-freier Lösung gereinigt werden.
Spezifikation
Zur Verwendung mit dem SPEX Homogenisator 2260 CryoBlock | |
Polycarbonat | |
4 Set |