Learn More
Shamrock™ Kryogene Etiketten in Rollen für Thermodrucker
Diese Etiketten sind für die Verwendung mit allen kryogenen Temperaturen vorgesehen; wird auf Etikettenrollen1000 geliefert.
40.20 € - 49.10 €
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kryogene Temperaturen |
Menge | 1000/Packung |
Produktcode | Marke | Größe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11882651
|
Shamrock™
FCS-59R |
12,7 x 23mm |
40.20 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11802661
|
Shamrock™
FCS-515R |
12,7 x 38 mm |
49.10 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Handschuhfreundlich
- Wischfest
- Erhältlich in zwei Größen
- 1000 Etiketten pro Rolle
Spezifikation
Weiß | |
Kryogene Temperaturen | |
1000/Packung |