Beschreibung
- Für Kryoröhrchen
- Betriebsbereich (in der gasförmigen Phase von flüssigem Stickstoff) zwischen –196 und 121 °C
- Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) gemäß DIN EN 285.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polycarbonat |
| Typ | Lagerbox |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 1,2 ml-Kryoröhrchen, 2 ml-Kryoröhrchen |
| Aufnahmevermögen | 100 Magazine |
| Länge (metrisch) | 20,9 cm |
| Breite (metrisch) | 13 cm |
| Höhe (metrisch) | 13 cm |
| Gewicht (metrisch) | 677,9 g |