Learn More
Thermo Scientific™ CryoMed™ Tiefkühlgeräte mit Stufenregelung
Optimieren Sie in diesem Gefriergerät mit Stufenregelung mit sechs voreingestellten und 10 benutzerdefinierten Gefrierprofilen als Startpunkt Ihre Protokolle, um die Ansprüche der Anwendung zu erfüllen.
Marke: Thermo Scientific™ 7455
Weitere Details : Netto-Gewicht : 20.00000kg
Beschreibung
Sechs werkseitig voreingestellte Profile und 10 Benutzerprofile (jeweils mit 20 Schritten) für benutzerdefinierte Profile.Einfache Programmierung und Überwachung
- Kammer- und Probentemperaturen sowie der Betriebsstatus werden gleichzeitig auf dem hintergrundbeleuchteten LCD angezeigt
- Die Kammertemperatur wird von einem fest installierten Thermoelement des Typs T überwacht.
- Die Probentemperatur wird von einem Thermoelement des Typs T und einem flexiblen Kabel (im Lieferumfang enthalten) überwacht
- Vorkühlstufe beginnt automatisch mit der Temperaturrampe, wenn die Kammer- und Probentemperatur einander auf 1 °C angeglichen haben
- Ein akustischer Alarm warnt den Bediener, wenn die Haltezeit abgelaufen ist
- Kontinuierlicher Betrieb, wenn ein Stromausfall weniger als 10 s dauert; akustischer/visueller Alarm, wenn der Stromausfall länger als 10 s andauert
- Schutz durch Zugriffscodes ist möglich
- Intuitives Bedienfeld und integrierter Thermodrucker
- Zwei Magnetschalter erhöhen das LN2-Einspritzvolumen und sorgen durch präzise Temperaturregelung und beschleunigtes Einfrieren für optimale Lebensfähigkeit der Zellen
- Speziell entwickeltes Luftumwälzsystem und ein Flüssigstickstoffring sorgen für eine präzise Temperatursteuerung und einheitliche Temperatur
- Übertemperaturschutz am Heizelement
- Typ 304, Edelstahl
- Pulverbeschichtete Außenwände Ortverschäumte Isolierung aus Polyurethan-Schaum Bauchige Dichtungen sorgen für einen dichten Sitz der Tür; PTFE-Hitzebremsen minimieren die Kondensatbildung und verhindern ein Festfrieren der Tür im geschlossenen Zustand
- Die Modelle bieten Zugang von vorne und von oben für einfaches “Impfen von Proben. Die Geräte sind IVF-geeignet”
Bei speziellen Fragen zu Thermo Scientific Racks und Zubehör für CryoMed-Tiefkühlgeräte wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebsniederlassung.
Alle CryoMed-Tiefkühlgeräte werden mit der Software Controlled-Rate Freezing PC Interface ausgeliefert. Diese Software wird auf IBM™-kompatiblen Computern ausgeführt und erfordert einen externen Drucker — die Software dient zum Herunterladen von Profilen und Erfassen von Diagrammen, Profilen und Probeninformationen. Computer und externer Drucker sind separat erhältlich; wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebsniederlassung.
Spezifikation
Edelstahl mit pulverbeschichteter Oberfläche | |
304 Stainless Steel | |
4 | |
Non-IVF Model | |
41.8L | |
230V | |
CEE 7/7 | |
13 x 19 x 12 in. (33 x 48.3 x 30.5 cm) | |
106.6kg | |
Powder-coated Steel | |
53.8cm | |
51.8cm | |
Front | |
111cm |
Polyurethane | |
Alarm | |
Up to 125 Days | |
-180 ° bis +50 ° C | |
230 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz | |
20.4 x 43.7 x 21.2 in. (51.8 x 111 x 53.8 cm) | |
81.6kg | |
Warranty varies by country, please contact us for details | |
33cm | |
30.5cm | |
ja | |
48.3cm |