Learn More
Thermo Scientific™ Röhrchen, Canes und Kanister für die Tiefkühl-Lagerung
Artikelnummer. 15422424 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Typ:
Kryostrohhalm
Zur Verwendung mit (Geräte):
2 Ampullen
6 Ampullen
9,2 und 10 ml Schale
Kryoröhrchen mit 12,5 mm Durchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
6 Ampullen
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
15422424 Kryostrohhalm 9,2 und 10 ml Schale 1 Stück
11874760 Kryostrohhalm 6 Ampullen 6 Ampullen
11884760 Kryostrohhalm 2 Ampullen 1 Stück
12750348 Kryostrohhalm Kryoröhrchen mit 12,5 mm Durchmesser 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15422424 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 4000216
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Maximieren Sie Ihre Lagerkapazitäten mit Thermo Scientific™ Fläschchen, Stöcken und Kanistern für die Kryokonservierung.
  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Cryo Zuckerrohr, 5,0 ml , 2 Ampulle
Typ Kryostrohhalm
Kapazität (metrisch) 10 mL
Farbe Silber
Zur Verwendung mit (Geräte) 9,2 und 10 ml Schale
Aufnahmevermögen Becher (10 ml)