Learn More
STEMCELL Technologies CryoStor™ CS2
Animal component-free, defined cryopreservation medium with 2% DMSO
Marke:  STEMCELL Technologies 07932
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 17119921
  • 615.60 € / 100 Milliliter
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • CryoStor™ CS2 is a uniquely formulated serum-free, animal component-free, and defined cryopreservation medium containing 2% dimethyl sulfoxide (DMSO)
  • Designed to preserve cells in low temperature environments (-80°C to -196°C), CryoStor™ CS2 provides a safe, protective environment for cells and tissues during the freezing and thawing processes and during storage
  • CryoStor™ CS2 is cGMP-manufactured with USP grade components
Spezifikation
Spezifikation
Mesenchymal Stem and Progenitor Cells; Other; Pluripotent Stem Cells
Cryopreservation
100 mL