Learn More
Simport™ Cryostore™ Lagerboxen
Langlebige Kryolagerungsboxen, die für Temperaturen zwischen -196 °C und 121 °C ausgelegt sind. Die Simport™ Cryostore™ Lagerboxen sind so konzipiert, dass Anwender den Inhalt der Verpackung sehen und Fehlausrichtung verhindern können
Marke:  Simport™ T314-225Y
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11586619
  • 155.00 € / 48 Stück
Verfügbar ab
25-02-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Deckel mit nummerierten Quadraten zur einfachen Probenidentifikation
  • Stapelbar
  • Fläschchen gut durch die transparente Abdeckung sichtbar
  • In vier Farben zur besseren Farbcodierung
  • Deckel und Sockel sind verkastet, um Fehlausrichtung zu verhindern
  • Ablauflöcher im Boden
  • Passend für Metallgestelle für Tiefkühlgeräte
  • Beschriftungsflächen zur Identifizierung von Boden und/oder Deckel
  • Numerische Identifizierung der einzelnen Fläschchen 10 Luftdüsen minimieren Kondensation
Spezifikation
Spezifikation
Gelb
8/Pckg.
1 – 2 ml