missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Simport™ Scientific Cryostore™ T314-481 Serie Aufbewahrungsboxen

Simport™ Scientific Cryostore™ Aufbewahrungsboxen der Serie T314-481 für Fläschchen mit Innen- und Außengewinde.

Marke:  Simport™ Scientific T314-481R

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11556629

  • 82.98 € / 12 Stück


Verfügbar ab
19-02-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Hergestellt aus Polycarbonat
  • Transparente Abdeckung mit numerischem Raster
  • Belüftet für Entwässerung, stapelbar
  • Beständig gegen Temperaturen zwischen +121 °C und -196 °C, darf jedoch nur in der Gasphase von Flüssigstickstoff verwendet werden
  • Autoklavierbar
Spezifikation

Spezifikation

133 x 133 x 81 mm
12/cs.
Lagerbox
81 (3 ml- bis 4 ml-Kryoröhrchen)
Polycarbonat
Rot
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation