Learn More
Simport™ Scientific Cryostore™ T314-481 Serie Aufbewahrungsboxen
Simport™ Scientific Cryostore™ Aufbewahrungsboxen der Serie T314-481 für Fläschchen mit Innen- und Außengewinde.
N.V.
Spezifikation
Aufnahmevermögen 81 (3 ml- bis 4 ml-Kryoröhrchen)
Typ Lagerbox
Menge 12/cs.
Material Polycarbonat
Abmessungen (L x B x H) 133 x 133 x 81 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus Polycarbonat
  • Transparente Abdeckung mit numerischem Raster
  • Belüftet für Entwässerung, stapelbar
  • Beständig gegen Temperaturen zwischen +121 °C und -196 °C, darf jedoch nur in der Gasphase von Flüssigstickstoff verwendet werden
  • Autoklavierbar
Specifications
Specifications
81 (3 ml- bis 4 ml-Kryoröhrchen)
12/cs.
133 x 133 x 81 mm
Lagerbox
Polycarbonat