Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ R3607 Schlauch, kristallklar, nicht konfiguriert
Entwickelt für Beständgkeit gegen Biegeermüdung und Abrieb und weniger durchlässig als Gummischläuche. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ LMT-55-Schläuche ohne Konfiguration eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien im Labor.
Marke: Saint Gobain Life Sciences 070534-21L-ND
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg
Beschreibung
- Die bio-basierte Formulierung bietet eine hervorragende Leistung
- Einheitlichkeit zwischen Chargen ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse
- Ungiftig und nicht kontaminierend
- Glatte, polierte Innenwand
- Lässt sich leicht über die Anschlüsse schieben und fixieren, für eine einfache Einrichtung im Labor
- BPA- und Phthalat-frei
- Standardgrößen verfügbar, um das volle Vakuum bei Raumtemperatur zu halten
- Allgemeine Laboranwendungen
- Nahrungsmittel und Getränke
- Biopharmazeutisches Produkt
- Analysegeräte
- Peristaltik- und Vakuumpumpen
- Ideal für Kondensatoren, Inkubatoren, Exsikkatoren, Gasleitungen und Ablassleitungen
Spezifikation
Tubing | |
Violett/Violett | |
2,06 mm | |
0.15 in. | |
32.8 ft. | |
0.03 in. | |
Zum Dispensieren von Proben und Reagenzien, für biologische und chemische Assays sowie zur Analyse von Wasser und Boden | |
-50 °C | |
2,06 x 0,85mm | |
55 (Shore A) | |
165.2°F |
USP-Klasse VI | |
0.08 in. | |
Tygon R3607 | |
3,76 mm | |
1000 cm | |
0,85 mm | |
-58°F | |
Je 1 | |
Violett/Violett | |
Flexibel | |
74 °C |