Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ S3™ E-LFL-Schlauch mit 2-Stopp-Konfiguration
Artikelnummer. 11866870
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.38 mm
0.64 mm
0.76 mm
1.14 mm
1.3 mm
2.06 mm
2.29 mm
Außendurchmesser (metrisch):
2.18 mm
2.44 mm
2.46 mm
2.84 mm
3 mm
3.76 mm
3.99 mm
Dicke (metrisch):
0.85 mm
0.9 mm
Packungsgröße:
12 Stück
60 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Dicke (metrisch) unitSize
11866870 0.76 mm 2.46 mm 0.85 mm 60 Stück
15181723 0.76 mm 2.46 mm 0.85 mm 12 Stück
11806880 1.14 mm 2.84 mm 0.85 mm 60 Stück
11836880 2.06 mm 3.76 mm 0.85 mm 60 Stück
11846880 2.29 mm 3.99 mm 0.85 mm 60 Stück
15101723 0.38 mm 2.18 mm 0.9 mm 12 Stück
11886880 0.38 mm 2.18 mm 0.9 mm 60 Stück
15131723 0.64 mm 2.44 mm 0.9 mm 12 Stück
11896880 0.64 mm 2.44 mm 0.9 mm 60 Stück
15171723 1.3 mm 3 mm 0.85 mm 12 Stück
11866880 1.3 mm 3 mm 0.85 mm 60 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 11866870 Lieferant Saint Gobain Life Sciences Lieferanten-Nr. 07060207ND
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fügt sich eng an Glas und Metall an, biegt sich an kleinen Radiuskurven, ist ungiftig und transparent. Tygon™ S3™ E-LFL-Schläuche mit 2-Stopp-Konfiguration zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer aus und altern oder oxidieren nicht.
  • Längste Biegelebensdauer aller transparenten Materialien Tygon™ Schläuche— reduziert Ausfallzeiten aufgrund von Pumpenausfällen.
  • Kann autoklaviert werden— geeignet für Anwendungen mit hohen Reinheitsanforderungen.
  • Extrem geringe Partikelabplatzung— Zuverlässig für Anwendungen mit empfindlichen Flüssigkeiten.
  • BPA- und Phthalat-frei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VI, ISO 10993, FDA
Farbcode Schwarz/Schwarz
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,03 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.76 mm
Material Tygon S3 E-LFL
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,1 in.
Außendurchmesser (metrisch) 2.46 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 15 in.
Gesamtlänge (metrisch) 381 mm
Dicke (angloamerikanisch) 0,03 in.
Dicke (metrisch) 0.85 mm
Zur Verwendung mit Für Peristaltikpumpe
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den Einsatz in Peristaltikpumpenanwendungen.
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -55 °C
Verpackungsmenge 12er-Packung
Farbe Kristallklar
Härte 56 (Shore A)
Flexibility Flexibel
Max. Operating Temperature (Metric) 74,° C
Produkttyp Schläuche