Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ S3™ E-LFL-Pumpenschlauch mit 3-Stopp-Konfiguration
Artikelnummer. 11842871
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.25 mm
1.52 mm
2.54 mm
2.79 mm
Außendurchmesser (metrisch):
2.05 mm
3.22 mm
4.24 mm
4.49 mm
Farbcode:
Gelb/Blau
Orange/Blau
Violett/Orange
Violett/weiß
Packungsgröße:
12 Stück
60 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Farbcode unitSize
11842871 1.52 mm 3.22 mm Gelb/Blau 60 Stück
15131733 0.25 mm 2.05 mm Orange/Blau 12 Stück
11877331 0.25 mm 2.05 mm Orange/Blau 60 Stück
11827341 2.54 mm 4.24 mm Violett/Orange 60 Stück
15161793 2.79 mm 4.49 mm Violett/weiß 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11842871 Lieferant Saint Gobain Life Sciences Lieferanten-Nr. 07060319ND
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fügt sich eng an Glas und Metall an, biegt sich an kleinen Radiuskurven, ist ungiftig und transparent. Tygon™ S3™ E-LFL-Pumpenschläuche mit 3-Stopp-Konfiguration bieten die längste flexible Lebensdauer aller Schläuche. Tygon™ durchsichtiger Schlauch.
  • Über 1.000 Stunden Lebensdauer der Pumpenschläuche bei 0 psi
  • Über 600 Stunden Lebensdauer der Pumpenschläuche bei 10 psi
  • Extrem geringe Partikelspallation
  • BPA- und Phthalat-frei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VI, ISO 10993, FDA
Farbcode Gelb/Blau
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,06 in.
Innendurchmesser (metrisch) 1.52 mm
Material Tygon S3 E-LFL
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,13 in.
Außendurchmesser (metrisch) 3.22 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 15 in.
Gesamtlänge (metrisch) 381 mm
Dicke (angloamerikanisch) 0,04 in.
Dicke (metrisch) 0.85 mm
Zur Verwendung mit Für Peristaltikpumpe
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den Einsatz in Peristaltikpumpenanwendungen.
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -59,8 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -51 °C
Verpackungsmenge 12er-Packung
Farbe Kristallklar
Härte 56 (Shore A)
Flexibility Flexibel
Max. Operating Temperature (English) 165,2 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 74,° C
Produkttyp Pumpenschlauch