Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ S3™ E-LFL-Pumpenschlauch mit 3-Stopp-Konfiguration
Beschreibung
- Über 1.000 Stunden Lebensdauer der Pumpenschläuche bei 0 psi
- Über 600 Stunden Lebensdauer der Pumpenschläuche bei 10 psi
- Extrem geringe Partikelspallation
- BPA- und Phthalat-frei
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | USP Klasse VI, ISO 10993, FDA |
| Farbcode | Violett/weiß |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,11 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 2.79 mm |
| Material | Tygon S3 E-LFL |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,18 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 4.49 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 15 in. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 381 mm |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,04 in. |
| Mehr anzeigen |