Learn More
Multiroir™ Aufbewahrungsschubladen, durchsichtiges Polystyrol
Der Inhalt der Multiroir™ transparenten Polystyrolkristall-Aufbewahrungsschubladen ist deutlich sichtbar, da sie aus kristallklarem Polystyrol bestehen. Die Schubladen verfügen außerdem über eine Objektträgereinheit, wobei die Unterteilungen separat bestellt werden können.
Marke: Multiroir™ 11104MU10000C
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.12500kg
Beschreibung
- Komplett einsehbar
- Kristallklares Polystyrol – wie Glas
- Objektträger-Baugruppe
- Einschubtrenner sind separat erhältlich
Spezifikation
10 l | |
Kristall-Polystyrol | |
Schublade | |
410 x 265 x 125 mm | |
365 mm | |
250 mm | |
110 mm |
Durchsichtig | |
Rechteckig | |
Je 1 | |
410 mm | |
265 mm | |
125 mm |