Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kristallviolett, rein, hohe Reinheit, biologischer Farbstoff
Artikelnummer. 10402041 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10402041
Marke: Thermo Scientific Chemicals undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 548-62-9 | C25H30ClN3 | 407.986 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Crystal Violet
Schmelzpunkt 215.0°C
CAS 548-62-9, 90-94-8
Summenformel C25H30ClN3
MDL-Nummer MFCD00011750
Beilstein 13, 756
Merck Index 15, 4430
Synonym Basic Violet 3, C.I. 42555, Gentian Violet
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 16g/L (25°C). Other solubilities: soluble in chloroform, 1 g/10 mL alcohol, 1 g/15 mL glycerin, practically insoluble in ether
InChI-Schlüssel ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Infrarotspektrum Echt
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-]
IUPAC-Name [4-[bis[4-(Dimethylamino)Phenyl]methyliden]Cyclohexa-2,5-dien-1-Yliden]-Dimethylazan;Chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 407.986
PubChem CID 11057
ChEBI CHEBI:41688
Formelmasse 407.99
Verlust bei Trocknung 9% max. (110°C)
Reinheit (%) ≥96.0% (TiCl3-titration) (on dried substance)
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Farbe Grün
Menge 100 g
Physikalische Form Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Crystal Violet
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: C.I. Basic Violet 3