Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Kristallviolett-Lösung
Artikelnummer. 12906287
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
2 l
Packungsgröße:
2 Liter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12906287 500 ml 500 Milliliter
12926287 2 l 2 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 12906287 Lieferant Pro-Lab Diagnostics™ Lieferanten-Nr. PL.7000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Zur bequemen Gram-Färbung von Bakterienzellen. Prolab Diagnostics™ Kristallviolette Lösungskonzentrate sind 10fach aufkonzentrierte, gebrauchsfertige Verdünnungsfärbungen.
  • Pro-Lab Diagnostics bietet ein umfangreiches Sortiment an gebrauchsfertigen und konzentrierten mikrobiologischen Färbelösungen an
  • Die Lösungen sind in einer Auswahl an praktischen und wirtschaftlichen Größen erhältlich. 
  • Alle Färbemittel werden in Übereinstimmung mit allen geltenden Vorschriften hergestellt
  • CE-Kennzeichnung
Spezifikation
Lösungstyp Reagenz
Typ Kristallviolett
Menge 500 ml
Zertifizierung/Konformität (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, (EU) Nr. 453/2010, CE-Zeichen
Format Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Gramfärbung
Farbe Dunkellila
Material Ethanol, C.I. Basic Violet 3, Methanol
Lagerungsbedingungen <20 °°C
Färbemitteltyp Gram-Färbelösung
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Crystal Violet
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Karzinogenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, methanol, C.I. Basic Violet 3