Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Kristallviolett-Lösung
Beschreibung
- Pro-Lab Diagnostics bietet ein umfangreiches Sortiment an gebrauchsfertigen und konzentrierten mikrobiologischen Färbelösungen an
- Die Lösungen sind in einer Auswahl an praktischen und wirtschaftlichen Größen erhältlich.
- Alle Färbemittel werden in Übereinstimmung mit allen geltenden Vorschriften hergestellt
- CE-Kennzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
| Lösungstyp | Reagenz |
| Typ | Kristallviolett |
| Menge | 2 l |
| Zertifizierung/Konformität | (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, (EU) Nr. 453/2010, CE-Zeichen |
| Format | Flüssig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Gramfärbung |
| Farbe | Dunkellila |
| Material | Ethanol, C.I. Basic Violet 3, Methanol |
| Lagerungsbedingungen | <20 °°C |
| Färbemitteltyp | Gram-Färbelösung |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- crystal violet
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Karzinogenität Kategorie 1B
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol, C.I. basicviolet 3 withof Michler's ketone,methanol