Learn More
Invitrogen™ CSNK1A1L Recombinant Human Protein
This CSNK1A1L Recombinant Human Protein (full length) was expressed in insect cells.
Marke:  Invitrogen™ A30494
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15900283
  • 467.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-12-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • This CSNK1A1L recombinant human protein (full length) was expressed in insect cells
  • CSNK1A1L serine/threonine kinase, or CK1-alpha, dynamically associates with the CBM complex upon T cell receptor engagement to participate in cytokine production
  • In lymphocyte proliferation it has a contrasting role by subsequently promoting the phosphorylation and inactivation of CARMA1
  • It governs antigen-receptor-induced NF-kappa-B activation and human lymphoma cell survival
  • CSNK1A1L recombinant human protein is also available in our SelectScreen™ Kinase Profiling Service
  • Validated for use with the Z’-LYTE™ assay
  • Available in multiple pack sizes for convenient use
Spezifikation
Spezifikation
AAH28723
10 µg
Full Length
GST Tag
Dry Ice
Full Length, Recombinant, Active
Kinase Assay
65.4 kDa
CK1 Kinase Family
Yes
Storage Buffer: 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
Insect