Learn More
CSNK1D (CK1 δ) Recombinant Human Protein
CSNK1D (CK1 δ) rekombinantes humanes Protein
Marke: Invitrogen PV3665
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00945kg
Beschreibung
CSNK1D (CK1 delta), eine Serin/Threonin-Kinase mit einer entscheidenden Funktion im Wnt/beta-Catenin-Signalweg. Dieser Weg ist sowohl in der Entwicklung als auch bei Krebs wichtig.Spezifikation
NP_620693 | |
Storage Buffer: 0mM Tris, pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2 mM DTT, 50% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Dry Ice | |
CSNK1D | |
Baculovirus | |
Full Length, Recombinant | |
Oncology, Signal Transduction | |
Kinase Assay | |
74.3 kDa | |
CK1 Kinase Family |
Biochemical phospho-specific activity (no antibody), Biochemical terbium phospho-specific activity, Biochemical europium phospho-specific activity, Biochemical binding/kinetic | |
Ser⁄Thr Kinases: CK1 Group | |
LanthaScreen® Antibody, Z'-LYTE™, Omnia® Bulk Substrate | |
casein kinase 1, delta | |
Kinases & Inhibitors | |
Serine⁄Threonine Kinases | |
Human | |
1453 | |
CSNK1D (CK1 δ) | |
GST Tag |