Learn More
Human CSNK1D (CK1 delta), GST Tag Recombinant Protein
Human CSNK1D (CK1 delta), GST Tag Recombinant Protein
628.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_620693
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kinase Assay
Molekulargewicht 74.3 kDa
Gen-Alias CSNK1D (CK1 δ)
Kinase-Familie CK1 Kinase Family
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11563497
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen
PV3665
10μg
628.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
CSNK1D (CK1 delta), a serine/threonine kinase, plays a critical role in Wnt/beta-catenin signaling pathway. This pathway is important in both development and cancer.
Spezifikation
Spezifikation
NP_620693
74.3 kDa
CK1 Kinase Family
Recombinant
Storage Buffer: 0mM Tris, pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2 mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Dry Ice
Kinases & Inhibitors
Liquid
Kinase Assay
CSNK1D (CK1 δ)
Human
GST Tag
Ser⁄Thr Kinases: CK1 Group
Baculovirus
Recombinant, Full Length
Serine/Threonine Kinases