Learn More
Invitrogen™ CSNK1G1 (CK1 γ 1) rekombinantes humanes Protein
CSNK1G1 (CK1 gamma1) ist eine der häufigsten Serin/Threonin-Kinasen in Extrakten eukaryotischer Zellen.
Marke:  Invitrogen™ PR7391A
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15408583
  • 1396.00 € / 100 Mikrogramm
Voraussichtlicher Liefertermin 12-06-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Es existieren mehrere Isoformen des CSNK1-Enzyms und die Gamma-1-Isoform ist an Wachstum und Morphogenese eukaryotischer Zellen beteiligt.
Spezifikation
Spezifikation
NP_071331
Kinaseassay
Gefroren
72.9 kDa
Bei -80° C lagern. Bei erstem Gebrauch aliquotieren und bei 80 °C lagern, um mehrfaches Gefrieren und Auftauen zu vermeiden.
Volle Länge
CK1 Kinasefamilie
Ja
Baculovirus
Proteinbiologie|Enzym- und Proteinaktivitäts-Assays|Kinase-Aktivität|Protein-Assays und -Analyse
50 mM Tris, pH-Wert 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.02 % Triton X-100, 2 mM DTT, 50% Glycerin
100 μ g
RUO - Nur für Forschungszwecke
CSNK1G1 (CK1 γ 1)
Mensch
GST-Tag