Learn More
Invitrogen™ CSNK1G3 (CK1 γ 3) Recombinant Human Protein
The casein kinase I (CKI) gene family encodes serine/threonine kinases that preferentially phosphorylate acidic substrates.
Marke:  Invitrogen™ PV3991
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
Artikelnummer. 10508303
  • 7890.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
CKI proteins are monomeric and range from 25 to 55 kD. They are ubiquitous, being found in the nuclei, cytoplasm, and membrane fractions of eukaryotic cells
Spezifikation
Spezifikation
NP_004375, R174G
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
1mg
RUO - research use only
CSNK1G3 (CK1 γ 3)
Human
GST Tag
Frozen
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
78.9kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
CK1 Kinase Family
Recombinant
Baculovirus