Learn More
CSRP3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen CSRP3
Konzentration 0.2 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16897283
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
10721-1-AP-20UL
20 μL
140.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16887283
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
10721-1-AP-150UL
150 μL
399.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Cysteine and glycine-rich protein 3 (CSRP3) is a member of the CSRP family of genes encoding a group of LIM domain proteins, which may be involved in regulatory processes important for development and cellular differentiation. The LIM/double zinc-finger motif found in CRP3 is found in a group of proteins with critical functions in gene regulation, cell growth, and somatic differentiation. Very strongly similar to rat MLP; contains zinc-finger LIM domains. Other genes in the family include CSRP1 and CSRP2.
Spezifikation
Spezifikation
CSRP3
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P50461, P50462, P50463
117505, 13009, 8048
CSRP3 Fusion Protein Ag1136
Primary
-20°C
CSRP3
0.2 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Cardiac LIM protein, CLP, CMD1M, CMH12, CRP3, CSRP3, Cysteine rich protein 3, LIM domain protein, cardiac, LMO4, MLP, Muscle LIM protein
CSRP3
IgG
Antigen Affinity Chromatography