missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CtBP1 Antibody (4D6), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18252403 Tienda Bio Techne Productos
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
0.1 mL
missing translation for 'unitSize'
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge unitSize
18252403 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18252403 missing translation for 'mfr' Novus Biologicals missing translation for 'supplierNo' NBP174040AF532

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CtBP1 Monoclonal specifically detects CtBP1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen CtBP1
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon 4D6
Konjugat Alexa Fluor 532
Verdünnung Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Zusammensetzung 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Gen-Alias BARS, brefeldin A-ribosylated substrate, CTBP, CtBP1, C-terminal binding protein 1, C-terminal-binding protein 1, EC 1.1.1, EC 1.1.1.-, EC 1.1.1.158, MGC104684
Gensymbole CTBP1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human CTBP1 (1-440aa) purified from E. coli
Menge 0.1 mL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1487
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.