Beschreibung
- Effizienz für Zeitersparnis - Eindecken von Hunderten von Objektträgern pro Stunde mit selbstreinigender Dosierkanüle
- Wechseln Sie schnell und einfach zu verschiedenen Größen und Ausführungen von Deckgläsern zu vielfältigem Einsatz.
- Anwendersicherheit - Laden und Entladen von Objektträgergestellen ohne Öffnen der Objektträgerdeckel
- Das interne Dampfabsaugsystem mit permanentem Luftstrom verhindert eine Exposition des Anwenders
- Integrierter Aktivkohlefilter
- Werkzeuglose Reinigung und Wartung
- Kompakte Form - Für nahezu jeden Laborbereich mit einer Abzugshaube von 30 Zoll oder mehr
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Automatischer Eindecker |
| Abmessungen (L x B x H) | 45 x 46 x 35,5 cm (17,7 x 18,1 x 14 in.) |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 44,1 lb. |
| Gewicht (metrisch) | 20 kg |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Spannung | 100/240 V |