Learn More
CTPS2 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Artikelnummer. 30234374 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
150 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30234374 20 μL 20 Mikroliter
30233843 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30234374 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 677341IG20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
The CTPS2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human CTPS2. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The CTPS2 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, IF-P, ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen CTPS2
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunofluorescence, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 1A3B8
Konzentration 1000 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Gensymbole DKFZp686C17207; FLJ43358; MGC32997
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant Protein
Reinigungsverfahren Protein A purification
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 56474
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 66 kDa
Produkttyp Monoclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2a